Stampa…
Chloroquine diphosphate salt 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
455240250 455241000 455245000
ACRO455240250EA 49.7 EUR
ACRO455240250 ACRO455241000 ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069852
CAS Number: 50-63-5