Stampa…
Cefazolin sodium salt 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
455210010 455210050
ACRO455210010EA 85.2 EUR
ACRO455210010 ACRO455210050
Cefazolin sodium salt 98%
Cefazolin sodium salt
Formula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Punto di fusione: 170…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056883
CAS Number: 27164-46-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)