Ethyl viologen dibromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₈Br₂N₂ Punto di fusione: 278 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134590 CAS Number: 53721-12-3 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |