Stampa…
4-Nitrophenyl phosphate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrophenyl dihydrogen phosphate, pNpp, p-Nitrophenyl phosphate
455010100 455010500
ACRO455010100EA 110 EUR
ACRO455010100 ACRO455010500
4-Nitrophenyl phosphate 97%
4-Nitrophenyl phosphate
Formula: C₆H₆NO₆P
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di ebollizione: 458 °C
Punto di fusione: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 330-13-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %