Stampa…
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
454531000 454535000
ACRO454531000EA 174 EUR
ACRO454531000 ACRO454535000
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
Peso molecolare: 530,64 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265124
CAS Number: 510758-28-8
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)