Stampa…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Orsellinic acid hydrate
453290010 453290050
ACRO453290010EA 82.5 EUR
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Formula: C₈H₈O₄·xH₂O
Punto di fusione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210536
CAS Number: 480-64-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %