Stampa…
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 24.6 EUR
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 168 °C
Densità: 0,893 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043647
CAS Number: 1604-28-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %