Stampa…
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
452920050 452920010
ACRO452920050EA 218 EUR
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formula: C₁₉H₁₅N₂P
Punto di fusione: 160…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038528
CAS Number: 73789-56-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %