Stampa…
Stagno (IV) ossido 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 270 EUR
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Stagno (IV) ossido 99%, puro
Stagno (IV) ossido
Formula: O₂Sn
Densità: 6,95 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011244
CAS Number: 18282-10-5
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)