Stampa…
Etanolammina ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoetanolo
451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 65.8 EUR
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Etanolammina ACS
Etanolammina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso molecolare: 61,08 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 10,3 °C
Densità: 1,012 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008183
CAS Number: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=02321cb7036d55b2291819c34a70ad0061c39445&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm