Stampa…
Quarzo, fine wool 4 µm
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
451040100 451040500
ACRO451040100EA 45.8 EUR
ACRO451040100 ACRO451040500
Quarzo, fine wool 4 µm
Quarzo
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217788
CAS Number: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=16a223e7a22356688656b0055d57edfd2d2572c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Fibers