Stampa…
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
450030010 450030050
ACRO450030010EA 212 EUR
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₅H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847813
CAS Number: 868696-42-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %