Stampa…
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
450000010 450000050
ACRO450000010EA 153 EUR
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di ebollizione: 87 °C (15 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08277268
CAS Number: 100367-39-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %