Stampa…
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449980010 449980050
ACRO449980010EA 179 EUR
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
Punto di ebollizione: 373 °C (760 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189742
CAS Number: 945717-09-9
Visualizza i codici
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %