Stampa…
4-[1,2,4]Triazol-4-yl-benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
449960010 449960050
ACRO449960010EA 249 EUR
ACRO449960010 ACRO449960050
4-[1,2,4]Triazol-4-yl-benzoic acid 97%
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Punto di fusione: 330 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06654839
CAS Number: 157069-48-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %