Stampa…
Potassio carbonato, anidro 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
447620010 447620050 447620250
ACRO447620010EA 39.4 EUR
ACRO447620010 ACRO447620050 ACRO447620250
Potassio carbonato, anidro 98%, extra puro
Potassio carbonato
Formula: K₂CO₃
Punto di fusione: 891 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011382
CAS Number: 584-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %