Stampa…
Litio solfato, anidro per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
447550010 447552500
ACRO447550010EA 231 EUR
ACRO447550010 ACRO447552500
Litio solfato, anidro per analisi
Litio solfato
Formula: Li₂O₄S
Peso molecolare: 109,95 g/mol
Punto di fusione: 859 °C
Densità: 2,22 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011086
CAS Number: 10377-48-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %