ter-Butil metil etere ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Punto di ebollizione: 54…56 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –110 °C Densità: 0,7404 g/cm³ Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 UN: 2398 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤1 ppm |