Stampa…
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
443970010 443970050
ACRO443970010EA 62.5 EUR
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00623589
CAS Number: 3973-08-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %