Stampa…
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
443800050 443800250
ACRO443800050EA 29.4 EUR
ACRO443800050 ACRO443800250
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Formula: C₈H₈N₄O₃S
Peso molecolare: 240,24 g/mol
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029626
CAS Number: 2158-14-7
Visualizza i codici
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %