Stampa…
Rifampicin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 35.3 EUR
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicin 95%
Rifampicin
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Punto di fusione: 183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151389
CAS Number: 13292-46-1
Visualizza i codici
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %