Stampa…
4-Bromo-o-toluic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 68.4 EUR
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040905
CAS Number: 68837-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %