1-Butylimidazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 257 °C (760 mmHg) Densità: 0,945 g/cm³ Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042753 CAS Number: 4316-42-1 UN: 2690 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |