Stampa…
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p,p'-Ditolylamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
442590050 442590250
ACRO442590050EA 77.3 EUR
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅N
Peso molecolare: 197,2756 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059317
CAS Number: 620-93-9
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %