Stampa…
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 32.8 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Methyl hexanoate
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130.19 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0.884 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009510
CAS Number: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %