Stampa…
Sulbactam
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
455350050 455350250
ACRO455350050EA 71.8 EUR
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formula: C₈H₁₁NO₅S
Peso molecolare: 233,24 g/mol
Punto di fusione: 156 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00867005
CAS Number: 68373-14-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %