Stampa…
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 312 EUR
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₇N₃S
Peso molecolare: 141,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697095
CAS Number: 42382-46-7
Visualizza i codici
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %