Stampa…
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010 449680050
ACRO449680010EA 123 EUR
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 260,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173414
CAS Number: 77173-67-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %