Stampa…
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
449260010 449260050
ACRO449260010EA 120 EUR
ACRO449260010 ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
Peso molecolare: 227,26 g/mol
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861787
CAS Number: 84348-38-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)