Stampa…
Quarzo, coarse wool 9-30 µm
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
393610100 393611000
ACRO393610100EA 32.4 EUR
ACRO393610100 ACRO393611000
Quarzo, coarse wool 9-30 µm
Quarzo
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217788
CAS Number: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=16a223e7a22356688656b0055d57edfd2d2572c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Coarse fibers