Calcio idrossido 99.995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Ca(OH)₂ Punto di ebollizione: 2850 °C Punto di fusione: 580 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS Number: 1305-62-0 |
Appearance | White Powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥54 % (Ca) |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |