Mexiletine hydrochloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₇NO Punto di fusione: 202 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00216024 CAS Number: 5370-01-4 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 205 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |