Stampa…
1,13-Tridecanedioic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
369440050 369440250 369441000
ACRO369440050EA 36.9 EUR
ACRO369440050 ACRO369440250 ACRO369441000
1,13-Tridecanedioic acid
1,13-Tridecanedioic acid
Formula: C₁₃H₂₄O₄
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002740
CAS Number: 505-52-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥92 %