Stampa…
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
312260050 312260250
ACRO312260050EA 46.5 EUR
ACRO312260050 ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formula: C₈H₃F₅O₂
Punto di ebollizione: 87…88 °C (20 mmHg)
Densità: 1,53 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012172
CAS Number: 36629-42-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %