Stampa…
Vinylphosphonic acid 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Vinylphosphonicacid
300590500 300590100 300592500
ACRO300590500EA 98.7 EUR
ACRO300590500 ACRO300590100 ACRO300592500
Vinylphosphonic acid 90%, grado tecnico
Vinylphosphonic acid
Formula: C₂H₅O₃P
Peso molecolare: 108,0331 g/mol
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 1,37 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043866
CAS Number: 1746-03-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥88 %
Water ≤0.5 %