Stampa…
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 34.3 EUR
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formula: C₁₂H₃₆Si₅
Peso molecolare: 320.842 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054859
CAS Number: 4098-98-0
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %