Stampa…
[2.2]-Paracyclophane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 24.1 EUR
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophane 99%
[2.2]-Paracyclophane
Formula: C₁₆H₁₆
Punto di fusione: 285…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003707
CAS Number: 1633-22-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %