Stampa…
L-Dehydroascorbic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 140 EUR
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Formula: C₆H₆O₆
Peso molecolare: 174.108 g/mol
Punto di fusione: 228 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066467
CAS Number: 490-83-5
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)