Stampa…
Metile docosanoato 99% analytical standard for GC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
226810010 226810050
ACRO226810010EA 53 EUR
ACRO226810010 ACRO226810050
Metile docosanoato 99% analytical standard for GC
Metile docosanoato
Formula: C₂₃H₄₆O₂
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009347
CAS Number: 929-77-1
Visualizza i codici
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %