Stampa…
Fenolo 99.5% non stabilizzato, loose crystals, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
221755000 221752500 221750015
ACRO221755000EA 67.7 EUR
ACRO221755000 ACRO221752500 ACRO221750015
Fenolo 99.5% non stabilizzato, loose crystals, extra puro
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 182 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C