Phenyl vinyl sulphone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈O₂S Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007554 CAS Number: 5535-48-8 |
Appearance | White to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
GC | ≥97.5 % |