Stampa…
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 154 EUR
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formula: C₁₅H₁₁N₃
Punto di ebollizione: 370 °C
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006213
CAS Number: 1148-79-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %