Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212360010 212360050
ACRO212360010EA 243 EUR
ACRO212360010 ACRO212360050
Ammonio cerio (IV) nitrato, puro
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %