Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₈LiNSi₂ Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg) Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: –21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008261 CAS Number: 4039-32-1 UN: 2924 ADR: 3,II |
Appearance | Light yellow to amber Liquid |
Strength | 0.90 to 1.10 M |