Stampa…
8-Azahypoxanthine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
202590010 202590050
ACRO202590010EA 156 EUR
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formula: C₄H₃N₅O
Peso molecolare: 137.10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005804
CAS Number: 2683-90-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %