Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 41 EUR
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 218…222 °C (760 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006734
CAS Number: 10500-57-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %