Stampa…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: PFBHA.HCl
186710010 186710050 186712500
ACRO186710010EA 132 EUR
ACRO186710010 ACRO186710050 ACRO186712500
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Formula: C₇H₄F₅NO
Peso molecolare: 249,57 g/mol
Punto di fusione: 227 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012953
CAS Number: 57981-02-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder, crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical