Stampa…
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 103 EUR
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (14 mmHg)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044349
CAS Number: 2344-70-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %