Stampa…
Fenolo 99+%, loose crystals per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 23.2 EUR
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Fenolo 99+%, loose crystals per biochimica
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 182 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C