Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
179610100 179610500
ACRO179610100EA 88 EUR
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di ebollizione: 148…149 °C (2Torr)
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010202
CAS Number: 100-27-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)